528110-M
PIH
A cell-permeable, non-toxic tridendate iron (Fe3+) chelator of the aroyl hydrazone class.
Sinonimo/i:
PIH, pyridoxal isonicotinoyl hydrazone, Iron Chelator III
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
slighlty acidic medium: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H14N4O3/c1-9-13(20)12(11(8-19)6-16-9)7-17-18-14(21)10-2-4-15-5-3-10/h2-7,17,19H,8H2,1H3,(H,18,21)/b12-7+
HOYFGBFEIXEDEL-KPKJPENVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Thomas, S.R., et al. 2001. J. Immunol.166, 6332.
Hermes-Linda, M., et al. 2000. Biochim. Biophys. Acta1523, 154.
Blaha, K., et al. 1998. Blood11, 4368.
Richardson, D.R., and Ponka, P. 1998. J. Lab. Clin. Med.131, 306.
Richardson, D.R.,et al. 1995. Blood86, 4295.
Richardson, D.R., et al. 1994. J. Lab. Clin. Med.124, 660.
Ponka, P., et al. 1988. Biochim. Biophys. Acta967, 122.
Ponka, P., et al. 1984. Biochim. Biophys. Acta802, 477.
Ponka, P., et al. 1979. FEBS Lett.97, 317.
WGK 1