525295
PhosphoDetect Anti-Phosphotyrosine Mouse mAb (PY20)
liquid, clone PY20, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PY20, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr)
Informazioni sul gene
human ... PID1(55022)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:500-1:1000, see application references)
Frozen Sections (see application references)
Immunocytochemistry (see application references)
Immunoprecipitation (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Any cell lysate or tissue extract
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1