5.09703
LSD1 Inhibitor VII, SP-2509
Sinonimo/i:
LSD1 Inhibitor VII, SP-2509, BHC110 Inhibitor VII, Histone Lysine Demethylase Inhibitor XIV, KIAA1718 Inhibitor VII, LSD Inhibitor VII, SP-2509
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H20ClN3O5S/c1-13(17-12-15(20)5-6-18(17)24)21-22-19(25)14-3-2-4-16(11-14)29(26,27)23-7-9-28-10-8-23/h2-6,11-12,24H,7-10H2,1H3,(H,22,25)/b21-13+
NKUDGJUBIVEDTF-FYJGNVAPSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
LSD1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Sorna, V., et al. 2013. J. Med. Chem.56, 9496.
WGK 3