5.08940
G 418 Sulfate, Sterile-Filtered Solution in 100 mM HEPES, Cell Culture Tested
Sinonimo/i:
G 418 Sulfate, Sterile-Filtered Solution in 100 mM HEPES, Cell Culture Tested, G418, G 418
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Santerre, R.F., et al. 1991. Methods Mol. Biol.7, 245.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition, Cold Spring Harbor, NY.
Edwards, S.A., and Adamson, E.D. 1987. J. Cell Physiol.133, 46.
Ernst, J.F., and Chan, R.K. 1985. J. Bacteriol.163, 8.
Canaani, D., and Berg, P. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 5166.
Hirth, K.P., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 7356.
Ursic, D., et al. 1981. Biochem. Biophys. Res. Commun.101, 1031.
Jimenez, A., and Davies, J. 1980. Nature287, 869.