5.08773
PPACK, 2HCl
InSolution, ≥88%
Sinonimo/i:
InSolution PPACK, 2HCl, D-Phenylalanyl-L-prolyl-L-arginine chloromethyl ketone, 2HCl, H-D-Phe-Pro-Arg-chloromethylketone, 2HCl, PPACK, dihydrochloride InSolution
Scegli un formato
252,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
252,00 €
Spedizione prevista il03 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥88% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Odake S., et al. 1995. J. Enzyme Inhib.9, 17.
Arni, R.K., et al. 1993. Biochemistry32, 4727.
Yamashita, T., et al. 1993. Thromb. Res.69, 93.
Schmaier, A.H., et al. 1992. Thromb. Res.67, 479.
Collen, D., et al. 1982. J. Lab. Clin. Med.99, 76.
Kettner, C., and Shaw, E. 1981. Methods Enzymol.80, 826.
Kettner, C., and Shaw, E. 1979. Thromb. Res.14, 969.