Documenti
347436
Sigma-Aldrich
GGACK
An irreversible inhibitor of urokinase (IC₅₀ 1 µM) and Factor Xa.
Sinonimo/i:
GGACK, Glu-Gly-Arg-chloromethyl Ketone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H25ClN6O5
Peso molecolare:
392.84
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥80% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
An irreversible inhibitor of urokinase (IC50<1 µM) and Factor Xa.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
urokinase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: <1 µM against urokinase
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
H-Glu-Gly-Arg-CMK
Ricostituzione
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles of stock solution.
Altre note
Kettner, C., and Shaw, E. 1979. Biochim. Biophys. Acta569, 31.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1