5.08509
NS309
Sinonimo/i:
NS309, Ca2+ -activated K+ Channels Activator, NS309, NS-309, NS 309
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mM
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C8H4Cl2N2O2/c9-4-2-1-3-6(5(4)10)11-8(13)7(3)12-14/h1-2,14H,(H,11,12,13)
CVOUSAVHMDXCKG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Ca2+-activated K+ channels
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Morimura, K. et al. 2006. J. Pharmacol. Sci.100, 237.
Strobaek, D. et al. 2004. Biochim. Biophys. Acta.1665, 1.
WGK 2