Documenti fondamentali
5.08436
Sigma-Aldrich
AEBSF Hydrochloride
InSolution, ≥97%, Specific, irreversible inhibitor of serine proteases
Sinonimo/i:
InSolution AEBSF, Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonylfluoride, HCl, 4-(2-Aminoethyl)benzene-1-sulfonylfluoride, HCl, AEBSF, HCl InSolution
Scegli un formato
50 MG
172,00 €
172,00 €
Spedizione prevista il20 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
172,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10FNO2S · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.23 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
172,00 €
Spedizione prevista il20 maggio 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Specific, irreversible inhibitor of serine proteases. Inhibits chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, trypsin, and related thrombolytic enzymes. Stable, nontoxic alternative to PMSF (Cat. No. 52332) and DFP (Cat. No. 30967). A β-secretase inhibitor that inhibits β-amyloid peptide (Aβ) production and enhances amyloid precursor protein (sAPPUα) secretion in several cell lines at millimolar concentrations. Use at the same molar concentrations (0.1-1.0 mM) as PMSF for most applications.
Azioni biochim/fisiol
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
A 50 mM (50 mg/4.17 ml) sterile-filtered solution of AEBSF, Hydrochloride (Cat. No. 101500) in H₂O.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 1 year at -20°C.
Altre note
Citron, M., et al. 1996. Neuron17, 171.
Ohkubo, I., et al. 1994. J. Biochem.116, 1182.
Mintz, G.R. 1993. BioPharm.6, 34.
Lawson, W.B., et al. 1982. Folia Haematol.109, 52.
Markwardt, F., et al. 1974. Biochem. Pharmacol.23, 2247.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Baker, B.R., and Cory, M. 1971. J. Med. Chem.14, 119.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2