Documenti fondamentali
5.08159
Sigma-Aldrich
Salvinorin A
Sinonimo/i:
Salvinorin A, κ-opioid Receptor Agonist, Salvinorin A, Divinorin A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H28O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
4.3 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
ethanol: 10 mM
DMSO: 50 mM
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[o]1cc(cc1)[C@H]2OC(=O)[C@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@@H](C[C@@H](C4=O)OC(=O)C)C(=O)OC)(CC3)C)(C2)C
InChI
1S/C23H28O8/c1-12(24)30-16-9-15(20(26)28-4)22(2)7-5-14-21(27)31-17(13-6-8-29-11-13)10-23(14,3)19(22)18(16)25/h6,8,11,14-17,19H,5,7,9-10H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,19-,22-,23-/m0/s1
OBSYBRPAKCASQB-AGQYDFLVSA-N
Descrizione generale
A highly potent and selective non-alkaloid positive allosteric modulator of Κ-opioid receptors (Ki = 4.3 nM and 16 nM for native and cloned κ-opioid receptors, respectively). Also acts as a D2DR partial agonist (Ki = 5-10 nM). Used in studies of addition.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
k opioid receptor
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Roth, B. et al., 2002. PNAS.99, 11934.
Valdés III., j., et al., 1984. J. Organic Chem.49, 4716.
Ortega, A., et al., 1982. J. of Chem. Society, Perkins Transactions I. 2505.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3