Vai a
5.08160
DPDPE
Sinonimo/i:
DPDPE, δ Opioid Receptor Agonist, DPDPE
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Spedizione prevista il27 luglio 2026daMerck S.p.A
131,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H39N5O7S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
645.79
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
solid
Assay:
≥99% (HPLC)
Solubility:
water: 1 mg/mL
Color:
off-white
131,00 €
Spedizione prevista il27 luglio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
water: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1SC([C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C1(C)C)C(=O)O)Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(cc2)O)(C)C
InChI
1S/C30H39N5O7S2/c1-29(2)23(34-25(38)20(31)14-18-10-12-19(36)13-11-18)27(40)32-16-22(37)33-21(15-17-8-6-5-7-9-17)26(39)35-24(28(41)42)30(3,4)44-43-29/h5-13,20-21,23-24,36H,14-16,31H2,1-4H3,(H,32,40)(H,33,37)(H,34,38)(H,35,39)(H,41,42)/t20-,21-,23-,24-/m0/s1
InChI key
MCMMCRYPQBNCPH-WMIMKTLMSA-N
General description
A potent agonist selective for δ opioid receptor (EC50 = 5.2 nM). Exhibits anti-convulsant effects in vivo in rats, also used in nociceptive studies.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
δ opioid receptor
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Chen, C., 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.283, 1151.
Chandrakumar, S., et al., 1992. J. Med. Chem.35, 2928.
Tortella, F. 1988. Peptides.9, 1177.
Clark, A., et al., 1986. Eur. J. Pharmacol.128, 303.
Tyr-D-Pen-Gly-Phe-D-Pen (2-5 disulfide bond)
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
5.080155.083165.08017
DPDPE
Sigma-Aldrich
5.08160
DPDPE
CTOP
Sigma-Aldrich
5.08015
CTOP
CTAP
Sigma-Aldrich
5.08316
CTAP
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: 50 mM
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
off-white
color
white
color
off-white
color
white to off-white
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c