Documenti fondamentali
5.08158
Sigma-Aldrich
TGF-β
InSolution, ≥99%, 50 mM in DMSO, RI Kinase Inhibitor II, RepSox
Sinonimo/i:
InSolution TGF-β RI Kinase Inhibitor II, RepSox, RepSox InSolution, E-616452 InSolution, ALK5 Inhibitor II, Transforming Growth Factor-β, Type I Receptor Kinase Inhibitor II, 2-(3-(6-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-1,5-naphthyridine
Scegli un formato
5 MG
134,00 €
134,00 €
Spedizione prevista il27 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
134,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H13N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
134,00 €
Spedizione prevista il27 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[nH]1ncc(c1c4nc(ccc4)C)c2nc3c(nccc3)cc2
InChI
1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22)
LBPKYPYHDKKRFS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable, potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of TGF-β type I receptor (ALK5; IC50 = 23 nM, 4 nM and 18 nM for ALK5 binding, ALK5 auto-phosphorylation, and TGF-β cellular assay in HepG2 cells, respectively). Minimally affects a panel of 9 closely related kinases including p38 MAPK (IC50 >16 µM).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
ALK5
Reversible: yes
Target IC50: 23 nM, 4 nM and 18 nM for ALK5 binding, ALK5 auto-phosphorylation, and TGF-&beta
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
A 50 mM (5 mg/348 µl) sterile-filtered solution of TGF-β RI Kinase Inhibitor II, RepSox (Cat. No. 616452) in DMSO.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C. Use only fresh DMSO for further dilution.
Altre note
Ichida, J. K., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 491.
Gellibert, F., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 4494.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)