506174
p38 MAP Kinase Inhibitor XIX, Skepinone-L
Sinonimo/i:
p38 MAP Kinase Inhibitor XIX, Skepinone-L, (2-(2,4-Difluorophenylamino)-7-[2 R-,3-dihydroxypropoxy]-10,11-dihydro-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-one), (2-(2,4-Difluorophenylamino)-7-[2R-,3-dihydroxypropoxy]-10,11-dihydro-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-one)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Koeberle, S.C., et al. 2011. Nat. Chem. Biol.8, 141.
WGK 2