M0321
MDM2
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ≥75% (SDS-PAGE)
Scegli un formato
191,00 €
Scegli un formato
About This Item
191,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Descrizione
contains an N-terminal GST tag
Saggio
≥75% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
~84 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... MDM2(4193)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)