Documenti fondamentali
5.05823
Sigma-Aldrich
Galectin-1 Antagonist, DB21
Sinonimo/i:
Galectin-1 Antagonist, DB21, SVQNvaKL-[DBF]-IIVKLNA
Scegli un formato
2 MG
219,00 €
219,00 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 MG
219,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C83H132N18O17
Peso molecolare:
1654.05
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
219,00 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
3 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A dibenzofuran conjugated peptidomimetic (13-mer) that acts as an allosteric inhibitor of galectin-1 binding to cell surface glycans (IC50 = 3 µM). Shown to reduce the proliferation of endothelial cells and reduce vessel density in murine tumor models.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Galectin-1
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
SVQMKNva-[DBF]-IIVKLNA
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Dings, R.P., et al, 2013, J. Pharm. Exp. Ther.344, 589.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3