676496
VEGF Inhibitor, CBO-P11
The VEGF Inhibitor, CBO-P11 controls the biological activity of VEGF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
VEGF Inhibitor, CBO-P11, Cyclo-VEGI, cyclic( D-F-PQIMRIKPHQGQHIGE), D-Phe-Pro(79-93), VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XX, VEGFR2 Kinase Inhibitor XVI, Cyclo-VEGI, cyclic(D-F-PQIMRIKPHQGQHIGE), D-Phe-Pro(79-93), VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XX, VEGFR2 Kinase Inhibitor XVI
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
water: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Blocks the binding of VEGF165 to its receptors
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1