5.05145
(+)-Tubocurarine Chloride
Sinonimo/i:
(+)-Tubocurarine Chloride, Nicotinic Acetylcholine Receptor Antagonist, (+)-Tubocurarine chloride, D-tubocurarine, DTC
Scegli un formato
35,40 €
Spedizione prevista il26 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
35,40 €
Spedizione prevista il26 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[N+]1([C@@H]2Cc3cc(c(cc3)O)Oc4cc5c(cc4OC)CC[N+H]([C@H]5Cc6ccc(cc6)Oc7c2c(cc(c7O)OC)CC1)C)(C)C
InChI
1S/C37H40N2O6.2ClH/c1-38-14-12-24-19-32(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-37-35-25(20-34(43-5)36(37)41)13-15-39(2,3)29(35)17-23-8-11-30(40)31(18-23)45-33;;/h6-11,18-21,28-29H,12-17H2,1-5H3,(H-,40,41);2*1H/t28-,29+;;/m0../s1
GXFZCDMWGMFGFL-KKXMJGKMSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
nAch
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Wenningmann, I., et al. 2001. Mol. Pharmacol.60, 790.
Pederson, X., 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.87, 2785.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3