5.04377
AMPK Signaling Activator XIII, ZLN005
Sinonimo/i:
AMPK Signaling Activator XIII, ZLN005, 2-(4- tert-Butylphenyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(4-(2-Methyl-2-propanyl)phenyl)-1H-benzimidazole, Luciferase Inhibitor IV, 2-(4-tert-Butylphenyl)-1H-benzo[d]imidazole, 2-(4-(2-Methyl-2-propanyl)phenyl)-1H-benzimidazole, Luciferase Inhibitor IV
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pink-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H18N2/c1-17(2,3)13-10-8-12(9-11-13)16-18-14-6-4-5-7-15(14)19-16/h4-11H,1-3H3,(H,18,19)
LQUNNCQSFFKSSK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
increases cellular ADP/ATP ratio via mitochondria respiration uncoupling
luciferase activity inhibitor
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3