5.04044
PrCP Inhibitor
Sinonimo/i:
PrCP Inhibitor, Angiotensinase C Inhibitor, Lysosomal Carboxypeptidase C Inhibitor, Lysosomal Pro-X Carboxypeptidase Inhibitor, PCP Inhibitor, Proline Carboxypeptidase Inhibitor, Prolylcarboxypeptidase Inhibitor, 2-Amino-N-((2 S,3 S)-3-(biphenyl-4-yl)-1-((, Angiotensinase C Inhibitor, Lysosomal Carboxypeptidase C Inhibitor, Lysosomal Pro-X Carboxypeptidase Inhibitor, PCP Inhibitor, Proline Carboxypeptidase Inhibitor, Prolylcarboxypeptidase Inhibitor, 2-Amino-N-((2S,3S)-3-(biphenyl-4-yl)-1-((2
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PrCP
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Graham, T.H., et al. 2012. Bioorg. Med. Chem. Lett.22, 658.
Zhou, C., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 7251.
WGK 3