5.00469
S107
≥98% (HPLC), solid, RyR-Calstabin interaction stabilizer, Calbiochem®
Sinonimo/i:
RyR-Calstabin Interaction Stabilizer, S107, 7-methoxy-4-methyl-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]thiazepine, Ryanodine Receptor Stabilizer, Rycal S107
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
RyR-Calstabin Interaction Stabilizer, S107,
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1CCN(Cc2c1ccc(c2)OC)C
InChI
BGVCEGVSQDOGSB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
RyR2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3