495620
Olomoucine
A purine derivative that acts as a potent, reversible and selective inhibitor of p34cdk1/cyclin B and related kinases.
Sinonimo/i:
Olomoucine
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H18N6O/c1-21-10-18-12-13(17-9-11-5-3-2-4-6-11)19-15(16-7-8-22)20-14(12)21/h2-6,10,22H,7-9H2,1H3,(H2,16,17,19,20)
GTVPOLSIJWJJNY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
p34cdk1/cyclin B
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Mistelli, T., and Warren, G. 1995. J. Cell Sci. 108, 2715.
Glab, N., et al. 1994. FEBS Lett. 353, 207.
Veselý, J., et al. 1994. Eur. J. Biochem.224, 771.
WGK 3