Documenti
4.90046
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20F6N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
pH
5 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
-6 °C
Densità
1.40 g/cm3
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3