Documenti fondamentali
4.90001
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11F18N2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
556.17
Codice UNSPSC:
12352107
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
liquid
Punto di fusione
-1 °C
Densità
1.71 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Purity (HPLC, area%): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides: ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3