480420
NF449
A potent Gsα-subunit-selective G-protein antagonist.
Sinonimo/i:
NF449, 4,4ʹ,4ʹʹ,4ʹʹʹ-[Carbonyl- bis[imino-5,1,3-benzenetriyl bis-(carbonylimino)]]tetrakis-(benzene-1,3-disulfonic Acid, 8Na)
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
distilled water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C41H32N6O29S8.8Na/c48-37(44-29-5-1-25(77(53,54)55)15-33(29)81(65,66)67)19-9-20(38(49)45-30-6-2-26(78(56,57)58)16-34(30)82(68,69)70)12-23(11-19)42-41(52)43-24-13-21(39(50)46-31-7-3-27(79(59,60)61)17-35(31)83(71,72)73)10-22(14-24)40(51)47-32-8-4-28(80(62,63)64)18-36(32)84(74,75)76;;;;;;;;/h1-18H,(H,44,48)(H,45,49)(H,46,50)(H,47,51)(H2,42,43,52)(H,53,54,55)(H,56,57,58)(H,59,60,61)(H,62,63,64)(H,65,66,67)(H,68,69,70)(H,71,72,73)(H,74,75,76);;;;;;;;/q;8*+1/p-8
KCBZSNWCUJBMHF-UHFFFAOYSA-F
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Gsα-subunit-selective G-protein antagonist
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hohenegger, M., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 346.
WGK 3