480402
NFAT Inhibitor
The NFAT Inhibitor controls the biological activity of NFAT. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinonimo/i:
NFAT Inhibitor, MAGPHPVIVITGPHEE
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S(CC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H](Cc5nc[nH]c5)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)NCC(=O)N3[C@@H](CCC3)C(=O)N[C@@H](Cc4nc[nH]c
InChI
1S/C75H118N20O22S/c1-12-39(7)59(90-70(111)57(37(3)4)88-68(109)52-19-16-27-95(52)74(115)49(30-44-32-78-36-82-44)87-67(108)51-18-15-26-94(51)53(97)33-79-62(103)41(9)83-63(104)45(76)24-28-118-11)72(113)89-58(38(5)6)71(112)91-60(40(8)13-2)73(114)92-61(42(10)9
QPMHUXBSHGAVGD-MCDIZDEASA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
NFAT (Nuclear Factor of Activated T-cells)
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Altre note
Kiani, A., et al. 2001. Blood98, 1480.
Aramburu, J., et al. 1999. Science285, 2129.
WGK 3