Vai a
C6303
Calphostin C
From microbial (Cladosporium cladosporioides), ≥90% (HPLC), protein kinase C inhibitor, powder
Sinonimo/i:
UCN-1028c
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
367,00 €
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.960,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H38O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
790.76
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
367,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Calphostin C from Cladosporium cladosporioides, ≥90% (HPLC), powder
biological source
microbial (Cladosporium cladosporioides)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
red to brown
solubility
DMF: 1 mg/mL, DMSO: 1 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C(OC)=C(CC(C)OC(=O)Oc3ccc(O)cc3)c4c5C(CC(C)OC(=O)c6ccccc6)=C(OC)C(=O)c7c(O)cc(OC)c(c57)c1c24
InChI
1S/C44H38O14/c1-20(56-43(50)22-10-8-7-9-11-22)16-25-31-32-26(17-21(2)57-44(51)58-24-14-12-23(45)13-15-24)42(55-6)40(49)34-28(47)19-30(53-4)36(38(32)34)35-29(52-3)18-27(46)33(37(31)35)39(48)41(25)54-5/h7-15,18-21,45-47H,16-17H2,1-6H3
InChI key
SRJYZPCBWDVSGO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly specific inhibitor of protein kinase C (IC50 = 50 nM); requires light for activation. At higher concentrations (100 nM or greater), it has been shown to inhibit cell proliferation and induce apoptosis in vitro.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase D and PKC pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C9911L9783A0466
biological source
microbial (Cladosporium cladosporioides)
biological source
-
biological source
microbial
biological source
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMF: 1 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 1 mg/mL
solubility
chloroform/methanol (4:1): 5 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 mg/mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)