480025
NEMO-Binding Domain Binding Peptide, Cell-Permeable
A cell-permeable Antennapedia-NBD (wild type) fusion peptide that exhibits anti-inflammatory properties.
Sinonimo/i:
NEMO-Binding Domain Binding Peptide, Cell-Permeable, DRQIKIWFQNRRMKWKKTALDWSWLQTE, NBD-Binding Peptide, Cell Permeable
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
cytokine-induced NF-κB activation and NF-κB-dependent gene expression
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Siegmund, D., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 43708.
May, M.J., et al. 2000. Science289, 1550.
Li, Q., et al. 1999. Science284, 321.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2