Documenti fondamentali
N21022
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl disulfide
Sinonimo/i:
p,p′-Dinitrodiphenyl disulfide, Bis(4-nitrophenyl) disulfide, Bis(p-nitrophenyl) disulfide, NSC 4566, NSC 677446
Scegli un formato
25 G
82,80 €
82,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
82,80 €
About This Item
Formula condensata:
(O2NC6H4)2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
82,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(SSc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H
KWGZRLZJBLEVFZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant or reagent involved in:
  • Electrophilic cyclization of 2-alkynylanisoles or alkynylanilines
  • Oxidative chlorination to sulfonyl chlorides
  • Arylation with triarylbismuthanes
  • Decarboxylative cross-coupling with dialkoxybenzoic acids
  • Disulfidation of alkenes
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Use of p-nitrophenyl disulfide to measure reductive capacity of intact cells.
C Gitler et al.
Methods in enzymology, 251, 279-286 (1995-01-01)
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been
Articoli
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.