475847
MIF Antagonist IV, RDR 03785
The MIF Antagonist IV, RDR 03785 controls the biological activity of MIF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
MIF Antagonist IV, RDR 03785, Macrophage Migration Inhibitory Factor Antagonist IV, 6-(Morpholino(4-(trifluoromethyl)phenyl)methyl)-1,3-benzodioxol-5-ol
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
cream
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1COCCN1C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC4=C(C=C3O)OCO4
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2