Documenti fondamentali
46-667MAG
Millipore
MAPMATE con microsfere magnetiche MILLIPLEX® MAP GAPDH Total - Per saggi single plex o multiplex in studi di segnalazione cellulare
Sinonimo/i:
Saggio con microsfere magnetiche
Scegli un formato
96 WELLS
512,00 €
512,00 €
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
512,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
512,00 €
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Reattività contro le specie
human
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Compatibilità
configured for Single Plex
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Descrizione generale
La coppia di MAPmate con microsfere magnetiche MILLIPLEX MAP Total GAPDH viene utilizzata con il kit MILLIPLEX MAP comprendente tampone e reagenti di rivelazione per studi di segnalazione cellulare per individuare la presenza della GAPDH totale in lisati cellulari utilizzando un sistema Luminex® 100 IS, 200 o HTS. È possibile ordinare le coppie di MAPmate singolarmente e poi combinarle per analisi multiplex simultanee di eventi cellulari. Il kit del tampone e reagenti di rivelazione MILLIPLEX MAP per studi di segnalazione cellulare va ordinato separatamente; comprende una serie di reagenti necessari per tutti i saggi con MAPmate. Questo saggio di rivelazione costituisce un'alternativa rapida e pratica alle procedure di Western blotting e immunoprecipitazione. Ogni kit contiene reagenti in quantità sufficiente per 100 saggi individuali. Il lisato di cellule HeLa MILLIPLEX MAP non stimolate incluso nel kit di tampone e reagenti di rivelazione MILLIPLEX MAP per studi di segnalazione cellulare può essere utilizzato come controllo non stimolato per questo target analitico.
Applicazioni
Categoria della ricerca
Segnalazione cellulare
I kit MAPmate single-plex consentono di progettare i propri pannelli per gli studi di segnalazione cellulare. L′analita di questo kit è la GAPDH (totale).
Utilizzato per individuare/ quantificare: GAPDH (totale)
Componenti
Microsfere magnetiche MILLIPLEX MAP Anti-GAPDH (20X)
Microsfere magnetiche MILLIPLEX MAP Anti-GAPDH totale, biotina (20X)
Linkage
Pannello MILLIPLEX per studi sulle fasi finali dell′apoptosi, 48-670MAG
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MAPMATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.