Documenti fondamentali
445888
Sigma-Aldrich
Metastin (45-54)
A decapeptide with C-terminally amidated LRF-motif that acts as a potent and selective agonist of AXOR12 and hOT7T175 (a novel human G-protein-coupled receptors).
Sinonimo/i:
Metastin (45-54), KiSS-1 (112-121), Kisspeptin-10, H-YNWNSFGLRF-NH₂
Scegli un formato
1 MG
169,00 €
169,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
169,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C63H83N17O14
Peso molecolare:
1302.44
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
169,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A decapeptide with C-terminally amidated LRF-motif that acts as a potent and selective agonist of AXOR12 and hOT7T175 (a novel human G-protein-coupled receptors). Induces an increase in intracellular Ca2+ levels in CHO/h175 and CHO/AXOR12:Gqi5 cells and exhibits about 8-fold higher receptor binding affinity (Ki = 42 pM) compared to Metastin (Cat. No. 445885).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
AXOR12 and hOT7T175
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 42 pM for AXOR12 and hOT7T175
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
H-Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH₂
Altre note
Kotani, M., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 34631.
Ohtaki, T., et al. 2001. Nature411, 613.
Muir, A.I., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 28969.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1