444282
MMP/TACE Substrate, FS-6
The widely used MMP substrate FS-1 is modified by an N-terminal lysine elongation to produce a broad-spectrum MMP and TACE substrate that displays improved water solubility and substrate sensitivities.
Sinonimo/i:
MMP/TACE Substrate, FS-6, Mca-KPLG~L-Dpa-AR-NH₂
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilità
water: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Broad-spectrum MMP and TACE substrate
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1