Documenti fondamentali
431-50
Millipore
Centriprep Centrifugal Filter Unit
50 kDa cutoff, 15 mL volume
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
Materiali
Nylon cap
polycarbonate collector (for filtrate)
polycarbonate reservoir (for sample)
polypropylene seal
regenerated cellulose membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume 0.5 mL
Produttore/marchio commerciale
Centriprep®
Parametri
15 mL sample volume
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
135 cm
Diametro
2.81 cm
Superficie filtrante
2.84 cm2
Dimensione pori
50 kDa NMWCO
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Filter Code: YM-50
Filter Type: Ultrafiltration
Applicazioni
50 kDa cutoff, 15 mL volume
Swinging bucket rotor w/maximum 1,500 x g
Caratteristiche e vantaggi
Minimum Final Concentrate Volume: 700 µL
Stato fisico
Color Code: Rose
Note legali
CENTRIPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany