420202
JMJD Histone Demethylase Inhibitor III
The JMJD Histone Demethylase Inhibitor III controls the biological activity of JMJD Histone Demethylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
JMJD Histone Demethylase Inhibitor III, JHDM Inhibitor III, Histone Lysine Demethylase Inhibitor X, ( E)-4-(Hydroxy(4-(4-((naphthalen-1-ylcarbamoyloxy)methyl)benzylamino)butyl)amino)-4-oxobut-2-enoic acid
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)OCC3=CC=C(CNCCCCN(O)C(/C=C/C(O)=O)=O)C=C3
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3