407602
Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4 Inhibitor
InSolution, ≥98%
Sinonimo/i:
InSolution Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4 Inhibitor, N-(1-(2-morpholinoethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-3-nitrobenzamide, N-(2-Morpholinylethyl)-2-(3-nitrobenzoylamido)-benzimidazole
Scegli un formato
163,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
163,00 €
Spedizione prevista il11 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C(=O)Nc2[n](c4c(n2)cccc4)CCN3CCOCC3
InChI
1S/C20H21N5O4/c26-19(15-4-3-5-16(14-15)25(27)28)22-20-21-17-6-1-2-7-18(17)24(20)9-8-23-10-12-29-13-11-23/h1-7,14H,8-13H2,(H,21,22,26)
QTCFYQHZJIIHBS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
IRAK-1/4
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bhattacharyya, S., et al. 2007. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol.293, G429.
Powers, J.P., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 2842.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)