401474
IKK Inhibitor II, Wedelolactone
The IKK Inhibitor II, Wedelolactone, also referenced under CAS 65646-68-6, controls the biological activity of IKK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinonimo/i:
IKK Inhibitor II, Wedelolactone, Wedelolactone, Eclipta alba, 7-Methoxy-5,11,12-trihydroxy-coumestan
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
crystalline powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow-green
Solubilità
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H10O7/c1-21-6-2-10(19)14-12(3-6)23-16(20)13-7-4-8(17)9(18)5-11(7)22-15(13)14/h2-5,17-19H,1H3
XQDCKJKKMFWXGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
IKKα and β kinase activity
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Li, C.C., et al. 2003. J. Org. Chem.68, 8500.
Mors, W.B., et al. 1989. Toxicon27, 1003.
Wagner, H., and Fessler, B. 1986. Planta Med.5, 374.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1