385570
Heat Shock Factor 1 Inhibitor, KRIBB11
The Heat Shock Factor 1 Inhibitor, KRIBB11 controls the biological activity of Heat Shock Factor 1.
Sinonimo/i:
Heat Shock Factor 1 Inhibitor, KRIBB11, Hsp70 Induction Inhibitor II, N²-(1H-Indazol-5-yl)-N⁶-methyl-3-nitropyridine-2,6-diamine, HSF1 Inhibitor, KRIBB11, Heat Shock Protein Inhibitor III, p-TEFb hsp70 Promoter Recruitment Inhibitor
Scegli un formato
123,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
123,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange-yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL, brown
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CNC(C=C1)=NC(NC2=CC3=C(NN=C3)C=C2)=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H12N6O2/c1-14-12-5-4-11(19(20)21)13(17-12)16-9-2-3-10-8(6-9)7-15-18-10/h2-7H,1H3,(H,15,18)(H2,14,16,17)
NDJJEQIMIJJCLL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3