382148
Histone Deacetylase Inhibitor II
The Histone Deacetylase Inhibitor II, also referenced under CAS 174664-65-4, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Histone Deacetylase Inhibitor II, CBHA, m-Carboxycinnamic Acid bis-Hydroxamide
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C10H10N2O4/c13-9(11-15)5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(14)12-16/h1-6,15-16H,(H,11,13)(H,12,14)/b5-4+
OYKBQNOPCSXWBL-SNAWJCMRSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
HDAC
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Coffey, D.C., et al. 2000. Pediatr. Oncol.35, 577.
Marks, P.A., et al. 2000. J. Natl. Cancer Inst.92, 1210.
Glick, R.D., et al. 1999. Cancer Res.59, 4392.
Richon, V.M., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 3003.
Richon, V.M., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 5705.
WGK 1