382120
Histone Acetyltransferase Activator, CTB
The Histone Acetyltransferase Activator, CTB, also referenced under CAS 451491-47-7, modulates the biological activity of Histone. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Histone Acetyltransferase Activator, CTB, EP300 Activator, E1A binding protein 300 Activator, N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-ethoxybenzamide, N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-ethoxybenzamide, EP300 Activator, E1A binding protein 300 Activator
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2