370653
PknG Inhibitor
The PknG Inhibitor, also referenced under CAS 329221-38-7, controls the biological activity of PknG. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PknG Inhibitor, Mycobacterial Protein Kinase G Inhibitor, 2-(Cyclopropanecarbonylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide, AX20017
Scegli un formato
116,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
116,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c2c(c(c1NC(=O)C3CC3)C(=O)N)CCCC2
InChI
1S/C13H16N2O2S/c14-11(16)10-8-3-1-2-4-9(8)18-13(10)15-12(17)7-5-6-7/h7H,1-6H2,(H2,14,16)(H,15,17)
VATFNEMGBRWLHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Walburger, A., et al. 2004. Science304, 1800.
WGK 3