Documenti fondamentali
361555
Sigma-Aldrich
GSK-3 Inhibitor XIII
The GSK-3 Inhibitor XIII, also referenced under CAS 404828-08-6, controls the biological activity of GSK-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
GSK-3 Inhibitor XIII, (5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-(2-phenylquinazolin-4-yl)amine
Scegli un formato
1 MG
91,00 €
5 MG
314,00 €
91,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
91,00 €
5 MG
314,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
91,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1nc(cc1Nc2nc(nc4c2cccc4)c3ccccc3)C
InChI
1S/C18H15N5/c1-12-11-16(23-22-12)20-18-14-9-5-6-10-15(14)19-17(21-18)13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3,(H2,19,20,21,22,23)
JYCUVOXSZBECAY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A potent and ATP-competitive inhibitor of GSK-3 (Ki = 24 nM).
An aminopyrazole compound that acts as a potent and ATP-binding site inhibitor of GSK-3 with a Ki of 24 nM.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
GSK-3
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 24 nM against GSK-3
Attenzione
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Pierce, A.C., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 1278.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1