356310
Glyburide
A sulfonylurea that selectively blocks ATP-sensitive K+ channels.
Sinonimo/i:
Glyburide, Glybenclamide
Descrizione
Merck USA index - 14, 4478
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(NC(=O)NC3CCCCC3)c1ccc(cc1)CCNC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)OC
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
ATP-sensitive K+ channels
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Rabuazzo, A.M., et al. 1992. Endocrinology131, 1815.
Miller, J.A., et al. 1991. J. Pharmacol. Exp. Ther.256, 358.
Jacobs, D.R., et al. 1989. Diabetes 38, 205.
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2