350-M
Safranin O
HARLECO® Used in various staining protocols such as Gram staining. Can be used as a cytological counterstain
Sinonimo/i:
Safranin O, Basic Red 2, Aniline Rose
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
50 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-10-17-19(11-16(12)22)24(14-6-4-3-5-7-14)18-9-8-15(21)13(2)20(18)23-17;/h3-11,22H,21H2,1-2H3;1H
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
350-16 100g Glass Bottle
Applicazioni
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used in various staining protocols such as Gram staining. Can be used as a cytological counterstain.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3