Documenti fondamentali
34539-M
Millipore
D(+)Galactosamine, Hydrochloride
A powerful inhibitor of hepatic RNA synthesis. Increases the adherence of polymorphonuclear leukocytes to hepatic endothelial cells and induces superoxide production. Induces hepatic damage, causing macrophage infiltration.
Sinonimo/i:
D(+)Galactosamine, Hydrochloride
Scegli un formato
1 G
79,50 €
79,50 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
79,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO5 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.17 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
79,50 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 4334
Saggio
≥98% (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](OC1O)CO)O)O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1
QKPLRMLTKYXDST-BMZZJELJSA-N
Descrizione generale
A powerful inhibitor of hepatic RNA synthesis. Increases the adherence of polymorphonuclear leukocytes to hepatic endothelial cells and induces superoxide production. Induces hepatic damage, causing macrophage infiltration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Komatsu, Y., et al. 1994. Hepatology 20, 1548.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3