344281-M
Forskolin, NKH477
A cell-permeable and water-soluble Forskolin derivative that is ~1.87-fold more potent than Forskolin in stimulating type V adenylate cyclase (AC) activity, while exhibiting similar potency as Forskolin toward type II & III AC.
Sinonimo/i:
Forskolin, NKH477, 6-(3-Dimethylaminopropionyl)forskolin, HCl, Colforsin Daropate, HCl
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C27H43NO8.ClH/c1-10-24(5)15-18(31)27(33)25(6)17(30)11-13-23(3,4)21(25)20(35-19(32)12-14-28(8)9)22(34-16(2)29)26(27,7)36-24;/h10,17,20-22,30,33H,1,11-15H2,2-9H3;1H/t17-,20-,21-,22-,24-,25-,26+,27-;/m0./s1
VIRRLEDAYYYTOD-YHEOSNBFSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Altre note
Morinobu, S., et al. 1999. J. Neurochem.72, 2198.
Satake, K., et al. 1998. Br. J. Pharmacol.123, 753.
Toya, Y., et al. 1998. J. Mol. Cell Cardiol.30, 97.
Takeuchi, M., et al. 1995. Cardiovasc. Drug Rev.13, 339.
Hosono, M., et al. 1992. J. Cardiovasc. Pharmacol.19, 625.
Shafiq, J., et al. 1992. Circ. Res.71, 70.
Hosono, M., et al. 1990. Eur. J. Pharmacol.183, 2110.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3