324832
EGFR Inhibitor II, BIBX1382
The EGFR Inhibitor II, BIBX1382, also referenced under CAS 196612-93-8, controls the biological activity of EGFR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
EGFR Inhibitor II, BIBX1382, N⁸-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-N²-(1-methylpiperidin-4-yl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,8-diamine, 2HCl, BIBX1382BS
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
water: 1 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H19ClFN7/c1-27-6-4-11(5-7-27)25-18-21-9-15-16(26-18)17(23-10-22-15)24-12-2-3-14(20)13(19)8-12/h2-3,8-11H,4-7H2,1H3,(H,21,25,26)(H,22,23,24)
FTFRZXFNZVCRSK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
EGFR (ErbB-1, HER-1)
Attenzione
Altre note
Egeblad, M., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.281, 25.
Nuijen, B., et al. 2000. Int. J. Pharm.194, 261.
WGK 2