Vai a
D6035
Disopyramide phosphate salt
Sinonimo/i:
α-Diisopropylaminoethyl-α-phenylpyridine-2-acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
53,40 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
155,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C21H29N3O · H3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-756-1
MDL number:
Form:
solid
53,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
SMILES string
OP(O)(O)=O.CC(C)N(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
InChI
1S/C21H29N3O.H3O4P/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25);(H3,1,2,3,4)
InChI key
CGDDQFMPGMYYQP-UHFFFAOYSA-N
Application
Disopyramide phosphate salt has been used as an internal standard for plasma sample analysis by mass spectrometry. It might be used as a test compound in a teratogenicity study.
Biochem/physiol Actions
Disopyramide is found to stabilize the cell membrane by altering the action potential. It might act as an antiarrhythmic agent.
Class IA antiarrhythmic; sodium channel blocker
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1222501D2922000D2920000
USP
USP
1222501
Disopyramide phosphate
vibrant-m
D2922000
Disopyramide phosphate
Disopyramide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2920000
Disopyramide
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)