324761
Elastase Inhibitor V
Sinonimo/i:
Elastase Inhibitor V, 2-(2-Bromophenyl)-5-chloro-3,1-benzoxazin-4-one
Scegli un formato
232,00 €
Spedizione prevista il10 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
232,00 €
Spedizione prevista il10 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Elastase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2