251800
Daunorubicin, Hydrochloride
Potent cell-permeable anticancer agent whose potential target site may be mitochondrial cytochrome c oxidase.
Sinonimo/i:
Daunorubicin, Hydrochloride, Daunomycin, HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
crystalline solid
Potenza
≥840 g/kg
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
red
Solubilità
aqueous buffer: soluble
methanol: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
DNA synthesis, RNA synthesis
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Papadopoulou, L.C., and Tsiftsoglou, A.S. 1993. Cancer Res. 53, 1072.
Skladanowski, A., and Konopa, J. 1993. Biochem. Pharmacol.46, 375.
Wolff, M., and Jelkmann, W. 1993. Ann. Hematol. 66, 27.
Bellec, F., et al. 1992. Flow Cytometry 13, 880.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3