Vai a
M6545
Mitoxantrone dihydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-9,10-anthracenedione dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
113,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
425,00 €
318,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28N4O6 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
517.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
274-619-1
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H28N4O6.2ClH/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32;;/h1-4,23-30H,5-12H2;2*1H
InChI key
ZAHQPTJLOCWVPG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
Application
Mitoxantrone dihydrochloride has been used:
  • to induce calreticulin surface expression in cells
  • as a genotoxin agent
  • as a topoisomerase inhibitor
Biochem/physiol Actions
Mitoxantrone is a cytostatic anthracenedione that intercalates in DNA and increases the incidence of double-strand breaks by stabilizing the cleavable complex of topoisomerase II and DNA. Mitoxantrone also displays broad immunosuppressive activity inhibiting proliferation of all classes of lymphocytes and inducing apoptosis of antigen-presenting T cells. It used clinically as a chemotherapeutic agent against leukemias and solid tumors and as an immune system modulator in multiple sclerosis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M23050001445200PHR3051
description
≥97% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
Gene Information
human ... TOP2A(7153)
Gene Information
-
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)