Documenti fondamentali
2461-90005
Millipore
Siringhe con volume accurato NovaSeptum®
Accurate Volume Application; 5mL
Sinonimo/i:
Cell Culture sampling, Accurate Volume application, 5 mL
Scegli un formato
50 PKG
4.059,00 €
4.059,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
4.059,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
4.059,00 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Materiali
polycarbonate syringe (medical grade)
silicone syringe (platinum-cured)
silicone tubing (medical grade, platinum-cured)
syringe (with medical silicone fluid)
Livello qualitativo
Misura ago
2.0 mm
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 50 × 5 mL
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Parametri
-80-134 °C max. temp. (-112-273 °F) (5mL)
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Impurezze
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccordi
inlet septum unit (with a 2 mm needle)
Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
Descrizione generale
Il campionamento singolo dei prodotti è fondamentale nel corso dell′intero processo di produzione. Un risultato impreciso o un falso positivo, non solo possono determinare la quarantena del prodotto, ma possono anche richiedere una ripetizione dell'analisi.
Le siringhe con volume accurato NovaSeptum® la contaminazione non costituisce più un pericolo. Ideali per processi asettici e sterili, il modello a tenuta ermetica assicura che il campione rimarrà isolato dal punto di prelievo fino all′analisi. Grazie alla sua compattezza e all′assenza di bracci morti, l′unità NovaSeptum® consente il risparmio di materiale prezioso.
L′ampio assortimento di connettori standard e su misura dà la possibilità di raccogliere campioni ovunque occorra. L′elevata purezza delle unità di campionamento risulta ideale per test di sterilità, ricerca di pirogeni ed endotossine, analisi chimiche, determinazione del pH e applicazioni nell′ambito dei processi di fermentazione, oltre che per applicazioni che richiedono materiali con affinità molto bassa per le proteine, i carboidrati complessi o le piccole molecole. Disponibile nel formato con sacca di raccolta piatta, che è possibile riporre o appendere con facilità.
Applicazioni
Test di sterilità, dei pirogeni, delle endotossine, analisi chimica, del pH e applicazioni sulla fermentazione
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Minimo 25 kGy di irradiazione beta (e-beam) conformemente alla norma ISO 11137 TIR N. 29
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany